Learn More
Éther de pétrole, pour analyse, plage d’ébullition 80-110°C, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
Densité | 0.7250g/mL |
Point d’ébullition | 78°C to 113°C |
Quantité | 1 L |
Spectre IR | Authentic |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.3980 to 1.4060 (20°C, 589nm) |
Nom IUPAC | Ether de pétrole 40-60°C |
Qualité | Analytique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether, boiling range 80-110°C
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.