Learn More
Éther de pétrole 60-80°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 60°C |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 155 hPa |
| Viscosité | 0.52/s at 20°C |
| Nom IUPAC | Ether de pétrole 40-60°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.