Learn More
Éther de pétrole 60-80°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane <50 %, Fisher Chemical Code produit.: 11408732
Éther de pétrole 60-80°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane <50 %, Fisher Chemical
Code produit. 11408732
25 L, Boîte métallique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11408732
Marque: Fisher Chemical P/1800/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C6H14, numéro CAS 64742-49-0, diméthylpropylméthane, unii-49ib0u6mld, isohexane, 1,1-diméthylbutane, 2-méthylpentane, 2-méthyl pentane, 2-méthyl-pentane, iso-hexane, méthyl pentane, pentane, 2-méthyl, 2,5 L, 60°C, incolore, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-méthylpentane, 81849, 86,178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60°C
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Couleur Incolore
Point d’ébullition 60°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 155 hPa
Viscosité 0.52/s at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether 60-80ºC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther de pétrole 60-80°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane <50 %, Fisher Chemical >