Learn More
Éther de pétrole 30-40°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10294150
Éther de pétrole 30-40°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10294150
25 L, Boîte métallique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10294150
Marque: Fisher Chemical P/1400/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Point de fusion -130°C
Point d’ébullition 30°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 514mmHg 25
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Poids de la formule 72.15g/mol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther de pétrole 30-40°C, extra pur, SLR, Fisher Chemical >