Learn More
Benzine de pétrole, pour GC, 40-60°C, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16605903
Click to view available options
200 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum benzine
CAS 109-66-0
% min. CAS 0.2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 40°C to 60°C (1013 hPa)
Quantité 200 L
Point d’éclair -30°C
Formule moléculaire C5H12
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
Nom IUPAC pentane
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Qualité GC