Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Gamme de boîtes de Pétri aseptiques ou stériles de haute qualité, idéales pour la culture microbienne ou cellulaire, ou pour le prélèvement, l’examen et le stockage d’échantillons.
Marque: Fisherbrand™ FB51510
89.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Boîtes de Petri, polystyrène• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
Spezifikation
Polystyrène | |
Boîte de Petri | |
3 | |
90 mm |
Stérile | |
600/boîte | |
16,2 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.