Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer en PETG avec bouchon ventilé
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 L
5 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
Les flacons de culture Corning™ Erlenmeyer et Fernbach sont parfaits pour les applications de culture à agitation et le stockage. Bouchons de rechange disponibles pour des tailles de flacon de 2 L, de 3 L et 5 L.
- Fabriqué en polyéthylène téréphtalate de glycol modifié (PETG) : Le matériau en PS (USP classe VI) assure une clarté optique et une résistance mécanique exceptionnelles
- Les tailles varient de 2 L à 5 L
- Graduations moulées pour plus de précision (±5 %)
- Bouchon ventilé permettant l’échange de gaz continu tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites
- Conditionnement individuel
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10−6
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Forme | Erlenmeyer |
| Stérilité | Stérile |
| Forme du fond | Ordinaire ; aucune baffle |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.