Learn More
Buerkle™ Récipients à col large transparent en PETG
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PETG transparent
- Couvercle à vis en PP, noir, joint en PE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Transparents |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 23 mm |
| Matériau | PETG |
| Longueur (métrique) | 38 mm |
| Largeur (métrique) | 38 mm |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |