Learn More
Buerkle™ Récipients à col large transparent en PETG
Code produit. 11813672
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
L’ouverture large du récipient permet un remplissage facile avec du liquide, de la poudre ou des granulés tels que des comprimés, des capsules, des colorants, des expéditions d’échantillons, des échantillons, etc. Également adapté aux emballages-cadeaux et aux articles de loisir.
  • En PETG transparent
  • Couvercle à vis en PP, noir, joint en PE
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparents
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 23 mm
Matériau PETG
Longueur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) 38 mm
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 63 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis