Learn More
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette for up to 0.5 L
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from PES, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
232.00€
Spécification
Type de filtre | Ultrafiltration |
---|---|
Format | Cassette |
À utiliser avec (équipement) | Peristaltic Pump |
Matériau | Polycarbonate |
Matériau (membrane) | PES |
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30178734
|
Sartorius
VF-S050P0050-IV |
50 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178719
|
Sartorius
VF-S050P0030-IV |
30 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178726
|
Sartorius
VF-S050P0005-IV |
5 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178716
|
Sartorius
VF-S050P0300-IV |
300 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178728
|
Sartorius
VF-S050P0100-IV |
100 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178738
|
Sartorius
VF-S050P0010-IV |
10 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30178730
|
Sartorius
VF-S050P1000-IV |
1000 kDa |
232.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
- All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
- Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
- High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
- Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
- Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
- Membrane material: PES
- Recommended feed volume: 100 to 500 mL
Spécification
Ultrafiltration | |
Peristaltic Pump | |
PES | |
Non-sterile | |
0.5 L |
Cassette | |
Polycarbonate | |
0.1 to 0.5 L | |
TFF cassette |