Learn More
Invitrogen™ Pertussis Toxin
Formulation: Protein expressed in E. coli. Purity: >95%. Format: Lyophilized.
Marque:  Invitrogen™ PHZ1174
Code produit. 10151113
  • 476.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Islet-activating protein Pertussis toxin consists of an A protomer subunit (S1) which possesses both NAD+ glycohydrolase and ADP-ribosyltransferase activities, and B oligomer subunits (S2, S3, S4, and S5) which are responsible for attachment of the native toxin to eukaryotic cell surfaces. Pertussis toxin uncouples G proteins from receptors by ADP ribosylating a cysteine residue near the carboxyl terminus of the α subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2665068
50 μg
Protein
Wet Ice
Lyophilized
PAGE
Store in refrigerator (2–8°C).
GTPase Inhibitor
G Proteins
>95%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pertussis Toxin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pertussis toxin
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.