missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Tubulure de pompe en silicone durci au peroxyde
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
Marque: Ismatec™ 07625-26
149.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Tubulure Microbore | |
0,89 mm | |
Tubulure en plastique et autres tubulures microbores | |
1 unité | |
230°C |
Autoclavable | |
Silicone | |
-50°C | |
26 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ismatec™ Tubulure de pompe en silicone durci au peroxyde > Diamètre interne : 0,89 mm ; Taille de la tubulure : 26
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu