Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Milieu de perméabilisation (milieu B)
111.00€ - 906.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Type | Milieu de perméabilisation (milieu B) |
Type de réactif | Réactif de perméabilisation |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10314023
|
Invitrogen™
GAS002S5 |
5 mL |
111.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10572815
|
Invitrogen™
GAS002S100 |
1 de chaque |
906.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu de perméabilisation (milieu B) est un composant du kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™. Le kit de perméabilisation cellulaire est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre l’accès des anticorps aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
La formule du milieu de perméabilisation a été spécialement conçue pour réduire la coloration de fond et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome lors de l’étape de perméabilisation.
Fonctionnement
Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec un milieu de fixation (milieu A) (N ° de catalogue GAS001S100) et lavées. Elles sont ensuite incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont inclus dans le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™.
Spécification
Température ambiante | |
Milieu de perméabilisation (milieu B) | |
Réactif de perméabilisation | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)