Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ SE-54-HKW
Marque: Macherey-Nagel™ 723945.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G36 | |
300°C à 320°C | |
50 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ SE-54-HKW | |
Hydrocarbures halogénés volatils | |
1,8 μm | |
Permabond™ SE-54-HKW |