Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 723936.50
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10796122
  • 980.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
Permabond™ FFAP
220°C à 240°C
50 m
1 de chaque
G25, G35
0,4 mm
GC, Acides carboxylés libres
0,1 μm
Permabond™ FFAP