Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723116.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
Colonne capillaire GC | |
FFAP Permabond™ | |
220°C à 240°C | |
25 m | |
1/boîte |
G25, G35 | |
0,4 mm | |
GC, Acides carboxylés libres | |
0,25 μm | |
FFAP Permabond™ |