Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Brand: Macherey-Nagel™ 723344.60
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
220°C à 240°C | |
60 m | |
1 de chaque |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ FFAP | |
GC, Acides carboxylés libres | |
0,5 μm | |
Permabond™ FFAP |