Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723344.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
220°C à 240°C | |
30 m | |
1 de chaque |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ FFAP | |
FAME, Acides carboxylés libres | |
0,5 μm | |
Permabond™ FFAP |