Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FFAP GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723555.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G25, G35 | |
220°C à 240°C | |
50 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ FFAP | |
GC, Acides carboxylés libres | |
1 μm | |
Permabond™ FFAP |