Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,25 mm de DI
Conçues pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse Les colonnes capillaires CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, d’un diamètre intérieur de 0,25 mm, sont composées de polyéthylène glycol 20 000 Da. Ces colonnes de phase polaire sont recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools et conviennent à une utilisation avec des solutions aqueuses.
Marque:  Macherey-Nagel™ 723060.60
Code produit. 10082891
  • 1020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
  • Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,25 mm, un diamètre extérieur de 0,4 mm et un film de 0,25 μm d’épaisseur
  • Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, 30 m, 50 m et 60 m
  • Température maximale :
    • 220°C dans les opérations isothermiques à long terme
    • 240°C dans les isothermes courts dans un programme de température
  • Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
Spécification
220°C (long terme), 240°C (dans le programme de température)
Phase polaire
0,25 mm
G16
0,25 μm
Polyéthylène glycol 20 000 Da
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Permabond™ CW 20 M
Analyse de solvant et alcools, Solutions aqueuses
60 m
1/boîte