Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 120 avec tête de pompe
Code produit. p-8011109
Click to view available options
Débit:
0,0001 à 36 ml/min.
0,001 à 170 ml/min à 30 psi
0,001 à 54 ml/min à 30 psi
0,001 à 120 ml/min.
0.001 à 170 ml/min à 30 psi
Tête de pompe:
Tête de pompe à bascule 114DV
Tête de pompe à changement rapide 102R
Tête de pompe monocanal
Tête de pompe à 3 canaux
Tête de pompe à double canal
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12555316
Marque: Watson-Marlow 010.6141.R00
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes de la série 100 sont petites et empilables, ce qui permet d’économiser un espace précieux dans les salles blanches, les armoires LAF et de biosécurité, et peuvent atteindre un débit de 190 mL/min.
  • Ces pompes sont idéales pour maximiser le rendement des applications de fermentation et de culture cellulaire. Ultra-compacte et empilable pour faire face à différents besoins, tels que le contrôle du pH, l'ajout d’anti-mousse, de nutriments et de solutions tampon, la 120F allie petite taille et haute technologie pour optimiser votre processus. La pompe de la série 100 est parfaitement adaptée aux systèmes à usage unique. Le changement de tube sans erreur ne prend que quelques secondes.
  • Les process biopharmaceutiques nécessitent un pompage précis et reproductible, facile à valider. Avec une plage de vitesses exceptionnelle de 2 000:1, la pompe série 100 assure la flexibilité et la pureté indispensable pour les essais cliniques. Le verrouillage de clavier protège vos paramètres de pompage pour une performance constante et reproductible.
  • Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Tête de pompe à simple canal et deux galets pour les tubes continus 120FR
  • Tête de pompe à simple canal et capot rabattable pour les tubes continus 114DV
  • 400D1 : tête de pompe à canal unique pour les tubes continus
  • 400DM2 : tête de pompe double-canal pour les tubes de manifold
  • 400DM3 : tête de pompe à trois canaux pour les tubes de manifold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôle Digital Variable Speed
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP31
Débit 0,001 à 54 ml/min à 30 psi
Pression maximale 30 psi
Motor Speed 1 à 32 tr/min
Contrôle externe Télécommande manuelle ou commande automatique via des entrées de 4 à 20 mA ou 0 à 10 V.
Modèle 120 U/R
Tête de pompe Tête de pompe à changement rapide 102R
Tension 90/264 V