missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de périostine humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHPOSTNX10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La périostine (PN), également désigné facteur spécifique à l’ostéoblaste 2 (OSF-2), est une protéine liée au disulfure isolée à l’origine comme facteur spécifique à l’ostéoblaste. La périostine est une protéine sécrétée qui lie l’héparine et fonctionne comme un ligand pour les intégrines alpha(V)bêta(3) et alpha(V)bêta(5). Dans les pré-ostéoblastes, le périotine agit comme une molécule d’adhérence cellulaire et joue un rôle dans le recrutement, la propagation et l’adhérence des ostéoblastes. Le périotine est principalement détecté dans le tractus gastro-intestinal inférieur, l’aorte, l’estomac, le placenta, l’utérus et les tissus mammaires, mais il est régulé en hausse dans les tumeurs ovariennes épithéliales et surexprimé dans le cancer du sein. L’expression de la périostine est augmentée par la protéine morphogénétique osseuse (BMP2) et le facteur de croissance transformant bêta 1 (TGF bêta 1). Le périotine contient une séquence de signaux typique, suivie d’un domaine riche en cystéine, un domaine répété quatre fois, qui montre l’homologie avec la protéine fascicline d’insecte et un domaine en extrémité C-terminale.Spécification
Q15063 | |
80 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Postn | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,082 à 60 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
10631 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl|Sérum, 50 μl|Surnageant, 100 μl | |
Périostine | |
4 h 45 min |