Learn More
Acide périodique, puriss p.a, ACS, ≥ 99,0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15657060
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
puriss. p.a., réactif ACS, pour titration oxymétrique, cristallisé, ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Periodic acid
Couleur White
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Forme physique Solide
Numéro UN UN3085
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Poids de la formule 227.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (RT)