Learn More
Periodic acid, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Periodic acid |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3085 |
Poids de la formule | 227.94g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |