Learn More
Contec™ Pulvérisateur à gâchette pour désinfectant/nettoyant sporicide PeridoxRTU™
GREENER_CHOICE
Pulvérisateur à gâchette de moussage pour une utilisation avec le désinfectant et nettoyant sporicide stérile Contec™ PeridoxRTU™ de 32 oz
Marque:  Contec™ CRPERTRIGEB
41.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17797627
  • 57.50€ / 6 pièces
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pulvérisateur à gâchette de moussage
  • Pour les tâches quotidiennes de nettoyage et de désinfection, telles que l’essuyage des surfaces et le nettoyage des sols.
  • Idéal pour une utilisation dans les établissements pharmaceutiques, biopharmaceutiques et médicaux.
Spécification
Spécification
Foaming Trigger Sprayer
Foam
Non stériles
For use with 32 oz. Bottle of PeridoxRTU (CR85335IR)
No
Original
Pour une utilisation avec un flacon de PeridoxRTHU (CR85335IR) de 32 oz
0.9 L