Learn More
Liebherr™ Performance Upright Fridge/Freezer for Professional Use
Secure, long-lasting and energy-efficient fridge/freezer storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Fridge/Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr™ build-quality you can rely on.
2325.00€
Spécification
Type | Foodservice Range |
---|---|
Capacity (Metric) Freezer | 187 L |
Capacity (Metric) Refrigerator | 267 L |
Plage de températures (congélateur) | -9°C to -26°C |
Plage de températures (réfrigérateur) | 1°C à 15°C |
Code produit | Marque | Finition externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30002899
|
Liebherr™
FCFVG4002 |
Powder-coated Steel |
2325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Professional upright fridge/freezer for general purpose storage.
- Reach-in
- 1-section
- Width: 600 mm
- Climate class (energy directive): 5
- Fridge section with fan-assisted refrigeration.
- Freezer section with SmartFrost static cooling system (manual defrost)
- 4 adjustable wire shelves, 3 transparent freezer drawers.
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options.
- Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
Spécification
Foodservice Range | |
267 L | |
1°C à 15°C | |
Self-closing | |
4 | |
Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur) | |
R 290 | |
Armoire | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
220/240 V |
187 L | |
-9°C to -26°C | |
Fridge: ± 3 K, Freezer: ± 5 K | |
2 (2 compartments) | |
CFC-free | |
SmartCoolingHub | |
ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold | |
80 mm/100 mm Castors Optional | |
2.0 A | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Performance Upright Fridge/Freezer for Professional Use