Learn More
Liebherr™ Armoire négative, série Performance, pour usage professionnel
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200089293
Click to view available options
Capacité (métrique):
486 l
1 096 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30178691
Marque: Liebherr™ FFPSVG1402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil profesionnel conçu pour les applications générales. La qualité de fabrication Liebherr, fiabilité et robustesse avec une consommation d'énérgie réduite.
  • Congélateur professionnel à usage général
  • Plage de température -9/-26°C, non qualifiable.
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5.
  • Refroidissement ventilé avec dégivrage automatique par gaz chaud.
  • Extérieur et intérieur en acier inoxydable.
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240 V/50/1 ph, consommation d'énergie 1180 kWh/an
  • Affichage numérique multifonctionnel haute résolution et options de connectivité
  • Rappel de porte automatique, serrure mécanique, pieds inox réglables hauteur 115-175mm
  • Charge par étagère de 60 kg
Spécification
Type Freezer
Capacité (impériale) 289.53 gal.
Capacité (métrique) 1 096 l
Gamme de températures -9°C à -26°C
Résolution de la température 1 K
Capteur NTC
Modèle de porte Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 2
Côté charnière Left or Right
Matériau de la hotte Chrome Nickel Steel
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Finition externe Acier inoxydable
Étagères 8
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical
Affichage High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Roulettes No
Couleur Stainless Steel
Type de condenseur Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Type de contrôle Digital Controller
Ports None
Garantie 2 Years Parts and Labor
Dégivrage Automatic Hot-Gas Defrost
Éclairage LED Ceiling Mounted
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sécurité d’accès Mechanical Door Lock with Key
Enregistreur de données intégré No
Connectivité WiFi/Lan Module Optional
Ampérage 4 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Phase 1, Single Phase
Consommation d’énergie 2208 kWh/a
Concept écologique Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold
Compresseur CFC-free
Réfrigérant R 290