Learn More
Buerkle™ Plaques perforées pour dessicateur
Insert perforé en polypropylène
Marque: Buerkle™ 9791-0201
15.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Desiccator plate
- Made out of Polypropylene
Spécification
190 mm | |
Polypropylène | |
200 mm |
Platine perforée | |
Dessicateur |