Learn More
Perfluorotripentylamine, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323796
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-84-1
Formule moléculaire C15F33N
Poids moléculaire (g/mol) 821.119
Numéro MDL MFCD00042367
Clé InChI AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70
CID PubChem 67646
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undécafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undécafluoropentyl)pentan-1-amine
SMILES C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorotripentylamine
Densité 1.94
Point d’ébullition 210°C to 220°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 821.12
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique