Learn More
Chlorure de perfluorooctanoyl, 97 %, Thermo Scientific™
47.84€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 335-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8ClF15O |
Poids moléculaire (g/mol) | 432.51 |
Numéro MDL | MFCD00013654 |
Clé InChI | AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride |
CID PubChem | 78978 |
SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09294.06 |
5 g | N/A | ||||||
11377326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09294.14 |
25 g |
171.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe chlorure de perfluorooctanoyle est dérivé et sert à la détermination de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans le sang. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools.
Identifiants chimiques
335-64-8 | |
432.51 | |
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N | |
78978 |
C8ClF15O | |
MFCD00013654 | |
perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O |
Spécification
Perfluorooctanoyl chloride | |
1.744 | |
C8ClF15O | |
MFCD00013654 | |
1809677 | |
perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride | |
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N | |
pentadecafluorooctanoyl chloride | |
78978 | |
97% |
335-64-8 | |
130°C to 132°C | |
1.3045 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O | |
432.51 | |
432.52 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-394-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote