Learn More
Acide perfluoroheptanoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
158.00€ - 362.40€
Identifiants chimiques
CAS | 375-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7HF13O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 364.062 |
Numéro MDL | MFCD00039604 |
Clé InChI | ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8 |
CID PubChem | 67818 |
ChEBI | CHEBI:35547 |
Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-acide tridécafluoroheptanoïque |
SMILES | C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Description
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide perfluoroheptanoïque est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
375-85-9 | |
364.062 | |
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N | |
67818 | |
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-acide tridécafluoroheptanoïque |
C7HF13O2 | |
MFCD00039604 | |
perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8 | |
CHEBI:35547 | |
C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Spécification
Perfluoroheptanoic acid | |
31°C to 36°C (literature) | |
89°C (30 mmHg) | |
C7HF13O2 | |
MFCD00039604 | |
1808210 | |
Insoluble in water. | |
C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O | |
364.062 | |
CHEBI:35547 | |
≥98% |
375-85-9 | |
1.792 | |
>110°C (230°F) | |
1.3 00 | |
UN3261 | |
perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8 | |
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-acide tridécafluoroheptanoïque | |
67818 | |
364.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 206-798-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Perfluoroheptanoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Perfluoroheptanoic acid