Learn More
Acide perfluorododécanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308985
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307-55-1
Formule moléculaire C12HF23O2
Poids moléculaire (g/mol) 614.101
Numéro MDL MFCD00198081
Clé InChI CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
CID PubChem 67545
Nom IUPAC acide 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododécanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorododecanoic acid
Point de fusion 108°C to 112°C
Point d’ébullition 245°C
Formule linéaire CF3(CF2)10CO2H
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1811257
Poids de la formule 614.1
Pourcentage de pureté 96%