Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation des perfluoroacylimidazoles (TFAI et HFBI)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez l’acylation des groupes hydroxyles et des amines primaires et secondaires grâce aux perfluoroacylimidazoles (TFAI et HFBI) Thermo Scientific™. Par rapport aux chlorures et anhydrides acides, les réactions des acylimidazoles fluorés sont uniformes et quantitatives et ne produisent aucun sous-produit acide. Le sous-produit principal est l’imidazole, relativement inerte. Les dérivés fluoroacyles volatils et stables sont parfaits pour les techniques FID et de détection à capture d’électrons (ECD).
Utilisés dans les schémas de dérivatisation bifonctionnels et les réactions d’échange dans lesquels les dérivés TMS sont convertis en dérivés HFB.
Les groupes hydroxyle de catécholamines sont dérivatisés avec du TMSI, suivi d’une conversion des amines en acylamides avec du HFBI.
La tryptamine et les métabolites présents dans le liquide cérébro-spinal ont été analysés par ECD à l’aide de HFBI.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | FID et ECD, ECD |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Composants standard | 1-(trifluoroacétyl)-1H-imidazole |
| Concentration standard | 98 à 100% |
| Description de l’article | TFAI ; 10 ampoules de 1 ml |