Learn More
Perfluoro(décahydronaphtalène), cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413837
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perfluoro(décahydronaphtalène) est utilisé pour dissoudre les gaz. En raison de sa capacité de transport de gaz, il est utilisé pour augmenter la distribution d’oxygène pendant la culture cellulaire. Il agit comme un ingrédient du fluosol qui est un produit sanguin artificiel. Il est également utilisé pour dissoudre le téflon.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-94-5
Formule moléculaire C10F18
Poids moléculaire (g/mol) 462.081
Numéro MDL MFCD00010626
Clé InChI UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
CID PubChem 9386
ChEBI CHEBI:38848
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène
SMILES C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(decahydronaphthalene)
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion -10°C to -7°C
Densité 1.94
Point d’ébullition 141°C to 142°C
Indice de réfraction 1.3145
Quantité 25 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 462.1
Pourcentage de pureté 95%