Learn More
Composés perfluoro FC-770(TM), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perfluoro-compound FC-770* |
Densité | 1.8000g/mL |
Point d’ébullition | 95.0°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 mL |
Gravité spécifique | 1.8 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Viscosité | 0.8 mm2/s (25°C) |
Poids de la formule | 399 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Perfluoro-compound FC-770]TS
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.