Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Composants standard:
Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque
Anhydride d’acide trifluoroacétique
Quantité:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
- Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
- Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC-MS |
| Risques | Corrosif, inflammable |
| Stockage | Température ambiante |
| Quantité | 100 g |
| Composants standard | Anhydride d’acide trifluoroacétique |
| Concentration standard | 98 à 100% |