Learn More
Perfluoro(1,3-diméthylcyclohexane), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432297
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-27-3
Formule moléculaire C8F16
Poids moléculaire (g/mol) 400.062
Numéro MDL MFCD00001469
Clé InChI LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
CID PubChem 78975
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Point de fusion -55°C
Densité 1.828 g/mL
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 2064147
Poids de la formule 400.06
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide