Description
- Gant tricoté 100 % en nylon
- Revêtement en PU blanc sur la paume et les doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Le revêtement en PU garantit une bonne préhension
- Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation en peinture
- La couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté du gant
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016 |
Structure | Maille sans coutures |
Description | Calibre 13 |
Coating Material | Polyamide, polyuréthane |
Couleur | Blanc |
Dimensions | 9 |
Longueur (métrique) | 24 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants blancs PERFECT POLY™ PU First >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu