Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (p/p) puriss. p.a., Réactif ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15613490
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., réactif ISO, Reag. Ph. Eur.
Les solvants Honeywell ACS pour une utilisation générale en laboratoire sont :
  • une solution économique pour des applications telles que HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • tous les solvants sont testés pour répondre aux normes générales d’utilisation ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide solution
Note relative au nom PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
% min. CAS 68.9000%, 30.0000%
% max. CAS 69.9000%, 31.0000%
Formule linéaire H2O2
Numéro UN UN2014
Beilstein 3587191
Densité 1.11 g/cm3
Poids de la formule 34.01
Pourcentage de pureté >30%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Quantité 6 x 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution