Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (p/p) puriss. p.a., Réactif ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15603490
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., réactif ISO, Reag. Ph. Eur.
Les solvants Honeywell ACS pour une utilisation générale en laboratoire sont :
  • une solution économique pour des applications telles que HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • tous les solvants sont testés pour répondre aux normes générales d’utilisation ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide Solution
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Numéro UN 2014
Beilstein 3587191
Concentration 30% (w/w)
Poids de la formule 34.01g/mol
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 23.3mmHg (30°C)
Quantité 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution