Learn More
Cytiva Milieux de centrifugation Percoll™ PLUS
Code produit. p-3753328 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 11500744
Marque: Cytiva 17544502
Réactif à faible endotoxine pour la centrifugation par gradient de densité des cellules, des virus et des particules subcellulaires. Le milieu de centrifugation Cytiva™ Percoll™ PLUS est non toxique, présente une faible viscosité et est idéal pour les gradients de densité.
  • Les gradients peuvent être soit préformés, soit générés de manière spontanée par centrifugation à des vitesses modérées, dans un rotor angulaire
  • La faible viscosité des milieux permet d’isoler des cellules sur les gradients préformés en seulement quelques minutes, en utilisant des forces centrifuges faibles (200 à 1000 g)
  • Les gradients iso-osmotiques couvrent une plage de densités atteignant 1,3 g/ml
  • Non toxique, presque chimiquement inerte et n’adhère pas aux membranes
  • S’adapte à la force ionique physiologique et au pH ; Peut être tamponné dans une gamme de pH de 5,5 à 10,0 sans altération de ses propriétés
  • Sol. en silice recouvert de silane lié de façon covalente ; taille des microbilles de dia. 15-30 nm
  • Faibles niveaux d’endotoxines (max. 2 UE/ml) ; bien adapté à la séparation cellulaire dans les applications de recherche clinique
Usage exclusivement réservé à la recherche iin vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 mL
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement des cellules
Viscosité 15 cP
Niveau d’endotoxines 2 UE/ml
Osmolalité lt; 30 mOsm/kg
Couleur Incolore à légèrement jaune
pH 8,9 à 9,9
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,135 g/ml
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 1.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.