Learn More
Acide perchlorique, TraceSELECT™, 67 à 72 %, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perchloric acid |
| pH | > 1 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | -18°C |
| Point d’ébullition | 203°C |
| Densité | 1,66 g/cm3 à 20°C |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 L |
| Formule linéaire | HClO4 |
| Afficher plus |