Learn More
Solution d’acide perchlorique, 0,1 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1 000 ml
Spécification
Spécification
Concentration | 0,1 mol/l |
Conditionnement | 1 000 ml |
Quantité | 1 000 ml |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Perchloric acid 0.1M Volumetric Solution (VL 251)
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide perchlorique, 0,1 M, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu