Learn More
Solution d’acide perchlorique 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
ClHO4, numéro CAS 7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, acide perchlorique, hclo4, acide hyperchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif ACS, acide perchlorique, 1 L, CHEBI:29221, incolore, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
182.00€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acide perchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif acs, acide hyperchlorique, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI : 29221 |
Nom IUPAC | acide perchlorique |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10469750
|
Fisher Chemical
J/5820/PB15 |
1 L |
182.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10050230
|
Fisher Chemical
J/5820/PB17 |
2,5 L |
267.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ClHO4, numéro CAS -7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, acide perchlorique, hclo4, acide hyperchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif ACS, acide perchlorique, 1 litre, CHEBI : 29221, incolore, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
Identifiants chimiques
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
acide perchlorique |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
acide perchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif acs, acide hyperchlorique, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI : 29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
0,1 | |
7601-90-3 | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 |
Incolore | |
Flacon en plastique PEHD | |
Liquide | |
acide perchlorique, acide perchlorique par masse interdit, acide perchlorique, réactif acs, acide hyperchlorique, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI : 29221 |