Learn More
Acide perchlorique, pur, solution à 0,1 M dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-3734249 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10215371
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 348630010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Perchloric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1 M Solution in Acetic Acid
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Densité 1,0600 g/ml
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1,06
Point d’éclair 40°C
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClHO4
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011325
Numéro UN 2920
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Merck Index 15, 7267
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nom IUPAC acide perchlorique
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Poids de la formule 100.46
Qualité Pures
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.