Learn More
Concentrat d’acide perchlorique, pour 1 L de solution étalon, HClO4 0,1 M (0,1 N), pour titration dans un milieu non aqueux, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7122056 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
Ampoule
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15643660
Marque: Honeywell-Fluka 320461EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
pour 1 L de solution étalon, HClO4 0,1 M (0,1 N), pour titration dans un milieu non aqueux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric Acid Concentrate
Conditionnement Flacon
Point d’éclair 113°C (235,4°F)
Quantité 1 L
Formule linéaire HClO4
Numéro UN 1873
Poids de la formule 100.46g/mol