Learn More
Concentrat d’acide perchlorique, pour 1 L de solution étalon, HClO4 0,1 M (0,1 N), pour titration dans un milieu non aqueux, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653660 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
Ampoule
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15653660
Marque: Honeywell-Fluka 320466X1EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
pour 1 L de solution étalon, HClO4 0,1 M (0,1 N), pour titration dans un milieu non aqueux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3, 7732-18-5
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, acide perchlorique, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric acid concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium
Point d’ébullition 203°C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
% max. CAS <90.0000%, <30.0000%
Densité 1,66 g/cm³
Conditionnement Ampoule
Point d’éclair 113°C (235,4°F)
Quantité 6 x 1 de chaque
Formule linéaire HClO4
Forme physique Concentré
Numéro UN UN1873
Poids de la formule 100.46