Learn More
Pepstatine A, Fisher BioReagents
Code produit. 10011413
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Verre ambré
La pepstatine A est un inhibiteur de la pepsine, de la rénine, de la cathepsine D et d‘autres protéases acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26305-03-3
Formule moléculaire C34H63N5O9
Poids moléculaire (g/mol) 685.904
Clé InChI FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonyme pepstatin a
CID PubChem 131801262
Nom IUPAC acide (3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-méthyl-4-[[(2S)-3-méthyl-2-[[(2S)-3-méthyl-2-(3-méthylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-méthylheptanoïque
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pepstatin A
Point de fusion 235°C
Couleur Blanc
Intervalle de fusion 230° to 240°C
Spectre IR Conforme à la référence
Conditionnement Verre ambré
Quantité 5 mg
Merck Index 15, 7260
Poids de la formule 685.9
Forme physique Poudre / Solide
Identifiant produit
  • Pepstatin A