Learn More
Solution de nettoyage pour électrodes à base de pepsine/d’acide chlorhydrique
La solution de nettoyage pour électrodes à base de pepsine/d’acide chlorydrique SI Analytics™ est une solution corrosive adaptée au nettoyage des électrodes.
Marque: SI Analytics 285138295
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Description
- Solution de nettoyage 250 ml L5104
- Solutions de nettoyage pour électrodes combinées et électrodes de référence
- Solution de pepsine/d’acide chlorhydrique de 250 ml dans un flacon en verre DURAN™
Spécification
100°C | |
Solution nettoyante | |
1 | |
Entièrement miscible dans l’eau |
Incolore | |
Inodore | |
250 ml | |
23 hPa |
Sécurité et traitement
- Pepsine/acide chlorhydrique solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pepsin A