Learn More
Thermo Scientific™ Support de cartouche de piégeage PepMap™ Neo, tubulure PEEK et raccords nanoViper™
Code produit. p-9490012 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Support pour cartouche
Tubulures
Comprend:
Deux tubulures PEEK avec raccords nanoViper™
Support de cartouche de piégeage Nano, tubulure PEEK et raccords nanoViper™
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 17427583
Marque: Thermo Scientific™ 174501
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ pour raccorder votre cartouche de piégeage PepMap™ Neo à votre système HPLC.
Utilisez le support de cartouche de piégeage Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, la tubulure PEEK et les raccords nanoViper™ pour connecter votre cartouche de piégeage PepMap Neo (référence 174500) à votre système HPLC.
Consultez les ressources Viper et nanoViper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 30 μm
À utiliser avec Cartouche de piégeage PepMap™ Neo (référence 174500)
Comprend Deux tubulures PEEK avec raccords nanoViper™
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 22 000 psi (1500 bar)
Température 60°C
Gamme de produits PepMap Neo
Matériau PEEK
Type Tubulures
Description Tubulure PEEK avec raccords nanoViper™
À utiliser avec (application) Piégeage et élution, cartographie des peptides